Tlačiť
Methanol-D4, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
417653-10G 417653-50G
SIAL417653-10GEA 206.69 EUR
SIAL417653-10G SIAL417653-50G
Methanol-D4, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
Mw: 36.01
Teplota varu: 65.3
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044637
Číslo CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
OSN: 1230
ADR: 3 II