Tlačiť
Isohexane (mixture of isomers), EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.1000 1.04333.2500
1.04333.1000EA 94.26 EUR
1.04333.1000 1.04333.2500
Isohexane (mixture of isomers), EMSURE® p.a., Supelco®
Isohexane (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄
Teplota varu: 60 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –154 °C
Hustota: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009406
Číslo CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
OSN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)