Tlačiť
Isohexane contains <5% n-Hexane for pesticide residue analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
383820010 383820025
ACRO383820010EA 94.26 EUR
ACRO383820010 ACRO383820025
Isohexane contains <5% n-Hexane for pesticide residue analysis
Isohexane (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄
Teplota varu: 60 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –154 °C
Hustota: 0.66 g/cm³
Teplota vzplanutia: –23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179311
Číslo CAS: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
OSN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm