Tlačiť
zinek 98, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
MQ200
209988-100G 209988-1KG 209988-5KG
SIAL209988-100GEA 27.28 EUR
SIAL209988-100G SIAL209988-1KG SIAL209988-5KG
zinek 98, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908 (lit.)
Teplota tavenia: 420 °C (lit.)
Hustota: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255