Tlačiť
měď ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45504.06 45504.14
45504.06EA 292.81 EUR
45504.06 45504.14
měď ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell) Physical Form: CuO layer approx. 2nm Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Mw: 63.55
Teplota varu: 2595
Teplota tavenia: 1083
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
OSN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545