Tlačiť
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45567.BU 45567.BY 45567.CC
45567.BUEA 127.56 EUR
45567.BU 45567.BY 45567.CC
Zlato ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526