Zlato ≥99.999% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44164.FF
44164.FI
44164.FFEA
0
EUR
44164.FF
44164.FI
Zlato ≥99.999% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Purity: 99.999%
Physical Form: ≈6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |