cín ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45481.06
45481.14
45481.22
45481.06EA
140.6
EUR
45481.06
45481.14
45481.22
cín ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
cín
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 7440-31-5
Appearance: Silver-gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Vzorec:
Sn Mw: 118.71 Teplota varu: 2270 Teplota tavenia: 232 Hustota: 7.31 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133862 Číslo CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |