Tlačiť
VWR®, V-1200, Viditelný spektrofotometr
Dodávateľ: VWR
VWR®
634-6000EA 2103.65 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, Viditelný spektrofotometr
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
V-1200 jsou vhodná pro každodenní použití a vyhovují požadavkům například pro kontrolu kvality, kontrolu při výrobě a pro výukové laboratoře.
  • Velký LCD (128×64 P)
  • Zařízení umožňuje uložení až 200 výsledků a 200 kalibračních křivek
  • Naměřená data je možné zkopírovat do počítače pomocí USB rozhraní
Informace o dodávce: Supplied with four optical glass cells, four-position cell changer, power cable with UK and EU plug and dust cover.