Tlačiť
Fenolftalein 1%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
8626.1000EA 34.55 EUR
8626.1000
Fenolftalein 1%, TECHNICAL
Fenolftalein
  • Transition range: pH 8,2-9,8
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Sensitivity Passes test