Tlačiť
Fenolftalein 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
31724.295EA 76.49 EUR
31724.295_T 31724.295DP 31724.295
Fenolftalein 0,2% in ethanolic solution, TECHNICAL
Fenolftalein
  • Transition range: pH 8,2-9,8
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Hustota: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
OSN: 1170
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test