Tlačiť
Methylová oranž 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
31720.292EA 52.87 EUR
31720.292 31720.230
Methylová oranž 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Methylová oranž
  • Transition range: pH 3,1-4,4
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327.34
Teplota varu: 90
Teplota vzplanutia: 38
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test