Tlačiť
Meyer's reagent for blood research
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
31072.268EA 187.85 EUR
31072.268
Meyer's reagent for blood research
Meyer's reagent
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
OSN: 1760
ADR: 8,II