Tlačiť
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
28610.291EA 441.82 EUR
28610.291 28610.187 28610.234
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® Iodometric Titrations, zA
Škrob, rozpustný
Iodine indicator in iodometry
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test