Silikagel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Dodávateľ: VWR Chemicals
27623.323EA
212.7
EUR
27623.323
27623.460
Silikagel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Silikagel
Vzorec:
SiO₂ Mw: 60.08 Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: > 1600 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 63231-67-4 |
Výsledky špecifikačného testu
pH (20°C; 10 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (150°C) | Max. 12 % |
Particle size d10 | 25 to 45 µm |
Particle size d50 | 50 to 70 µm |
Particle size d90 | 90 to 115 µm |