Tlačiť
Písek Fontainebleau, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
27460.295EA 38.23 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Písek Fontainebleau, TECHNICAL
Písek Fontainebleau
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace Splňuje