Chromicsulphuric acid mixture (0.8% chromium(VI) oxide in sulphuric acid 95%), TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
25333.247EA
87.72
EUR
25333.247
25333.327
Chromicsulphuric acid mixture (0.8% chromium(VI) oxide in sulphuric acid 95%), TECHNICAL
Chromicsulphuric acid mixture (0.8% chromium(VI) oxide in sulphuric acid 95%)
Saturated solution of hexavalent chromium oxide in H₂SO₄ 95 %
Vzorec:
CrO₃ Mw: 99.99 |
Číslo CAS:
1333-82-0 EINECS: 215-607-8 OSN: 3264 ADR: 8 II |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |