Tlačiť
Dextran, M.W. ~ 150,000, powder
Dodávateľ: VWR Chemicals
381082MEA 226.72 EUR
381082M 381082M1
Dextran, M.W. ~ 150,000, powder
Dextran
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Číslo MDL: MFCD00130935
Číslo CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White/almost white powder
Intrinsic viscosity (37°C) 0.32 - 0.37
Loss on drying Max. 10.0 %
pH range 4.0 - 7.0
Solubility in water (1 %) Passes test
Ashes Max. 2.0 %