Tlačiť
Destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké suitable for use in the testing of petroleum products by IP and ASTM methods
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
286735QEA 142.4 EUR
286735Q 28673LJ
Destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké suitable for use in the testing of petroleum products by IP and ASTM methods
Destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké
Teplota varu: 192…256 °C (760 mmHg Hg)
Hustota: 0,805 g/cm³ (15 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C (ot. pohárek)
Číslo CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
REACH: 01-2119484819-18
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Aromatics (W/V) Max. 1.00 %
Distillation range (98 %) 185 - 280°C