Tlačiť
Chlornan sodný ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l low in bromine
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
230393LEA 95.07 EUR
230393L 230395N
Chlornan sodný ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l low in bromine
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
OSN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 0.9 - 1.1 N
Sodium Hydroxide 0.9 - 0.11 mol/l
Bromine (Br) >20 ppm