Tlačiť
Fenolftalein 1% in ethanol 50% pH-indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
210893QEA 31.22 EUR
210893Q 210894R
Fenolftalein 1% in ethanol 50% pH-indicator
Fenolftalein
  • 1% solution in 50% ethanol
  • Transition range: pH 8.2 to 9.8
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
OSN: 1170
ADR: 3,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Application test Passes test