Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Florisil
, Magnesium silicate, aktivní
150263GEA
112.39
EUR
150263G
Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec:
MgO₃Si Mw: 100,38 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00078249 Číslo CAS: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |
Particle size (100-200 US Mesh) | Min. 70 % |