Tlačiť
Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: FlorisilMagnesium silicate, aktivní
150263GEA 112.39 EUR
150263G
Florisil® 100-200 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100,38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %