Tlačiť
Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: FlorisilMagnesium silicate, aktivní
150243CEA 91.74 EUR
150243C
Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100,38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test
Particle size (30-60 US Mesh) Min. 70 %