Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Florisil
, Magnesium silicate, aktivní
150243CEA
91.74
EUR
150243C
Florisil® 30 - 60 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec:
MgO₃Si Mw: 100,38 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00078249 Číslo CAS: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |
Particle size (30-60 US Mesh) | Min. 70 % |