Tlačiť
Tetraethylamoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Tetrylammonium bromide
87084.230EA 46.06 EUR
87084.230
Tetraethylamoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Mw: 210.16
Teplota tavenia: 285 °C
Číslo MDL: MFCD00011825
Číslo CAS: 71-91-0
Merck Index: 13,09274
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%