Tlačiť
Sukcinanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Anhydrid butandiové kyseliny, Anhydrid jantarové kyseliny
87086.180EA 35.17 EUR
87086.180 87086.260 87086.460
Sukcinanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
Mw: 100.07
Teplota varu: 261
Teplota tavenia: 120
Teplota vzplanutia: 157
Číslo MDL: MFCD00005525
Číslo CAS: 108-30-5
OSN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09039
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C