Tlačiť
Fluorid boritý - ether komplex, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
87083.230EA 52.07 EUR
87083.230 87083.290
Fluorid boritý - ether komplex, GPR RECTAPUR® for synthesis
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec: C₄H₁₀BF₃O
Mw: 141.93
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: -60
Teplota vzplanutia: 59
Číslo MDL: MFCD00013194
Číslo CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
OSN: 2604
ADR: 8 (3) I
Merck Index: 13,01340
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated as BF₃) 45 - 50 %
Density (20/4) 1,124 - 1,127
Refractive index (20 °C; 589 nm) 1,343 - 1,344