Tlačiť
bromfenolová modř, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
85721.050EA 55.35 EUR
85721.050 85721.130
bromfenolová modř, AnalaR NORMAPUR® ACS
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Číslo MDL: MFCD00005875
Číslo CAS: 115-39-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Clarity of solution Passes test ACS Characteristics Specifications
Identification (UV/VIS) Passes test
Sensitivity Passes test
Visual transition interval pH 3,0 - pH 4,6
Loss on drying (110 °C) Max. 2 %
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 3,0) 434 - 439 nm
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 4,6) 590 - 593 nm
Sp.absorptiv.(λ1max; 0,005g/l; pH3,0; dry) 350 - 400
Sp.absorptiv.(λ2max; 0.005g/l; pH4,6; dry) 940 - 1050