Tlačiť
Paraformaldehyd 10% (w/v) vodný roztok methanol-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
47317.9L 47317.9M
47317.9LEA 62.98 EUR
47317.9L 47317.9M
Paraformaldehyd 10% (w/v) vodný roztok methanol-free
Paraformaldehyd
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Vzorec: (CH₂O)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133991
Číslo CAS: 30525-89-4
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0,01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 9,5 to 10% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2,0% (Paraformaldehyde content)