Tlačiť
Paraformaldehyd 8% (w/v) vodný roztok methanol-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
47347.9L 47347.9M
47347.9LEA 59.77 EUR
47347.9L 47347.9M
Paraformaldehyd 8% (w/v) vodný roztok methanol-free
Paraformaldehyd
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Vzorec: (CH₂O)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133991
Číslo CAS: 30525-89-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0.01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 7.5 to 8% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2.0% (Paraformaldehyde content)