Tlačiť
Polypropylenglykol, M.W. 1200
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
47361.30 47361.18
47361.30EA 81.03 EUR
47361.30 47361.18
Polypropylenglykol, M.W. 1200
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084446
Číslo CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8