BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
47250.03
47250.MD
47250.03EA
557.56
EUR
47250.03
47250.MD
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Vzorec:
C₄₈H₆₆NO₅PPdS Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD22572666 Číslo CAS: 1470372-59-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) | Yellow |
Form | Powder |
Elemental Analysis | 62,0 to 65,0 wt% Carbon |