Tlačiť
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
47250.03 47250.MD
47250.03EA 557.56 EUR
47250.03 47250.MD
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Vzorec: C₄₈H₆₆NO₅PPdS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22572666
Číslo CAS: 1470372-59-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Yellow
Form Powder
Elemental Analysis 62,0 to 65,0 wt% Carbon