Tlačiť
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87069.320EA 146.81 EUR
87069.320 87069.260 87069.180 87069.460
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Číslo MDL: MFCD00011644
Číslo CAS: 128-37-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Conforms to structure
Freezing point 69.2 - 70.0 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %