Ethanol, pure for molecular biology (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
E7024-2.5L
E7024-4X2.5L
E7024-500ML
HONCE7024-2.5LEA
497.79
EUR
HONCE7024-2.5L
HONCE7024-4X2.5L
HONCE7024-500ML
Ethanol, pure for molecular biology (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethyl Alcohol , Pure 200 Proof (UVST)
Vzorec:
C₂H₅OH Teplota varu: 78…79 °C Hustota: 0,790…0.791 g/cm3 Teplota vzplanutia: 12 °C |
Číslo MDL:
MFCD00003568 Číslo CAS: 64-17-5 OSN: 1170 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
IR spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99.65 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Benzene (GC) | Max. 1 ppm |