Tlačiť
Pyridin, anhydrous ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Packed in septum-sealed bottle.
66213-1L 66213-2.5L
HONC66213-1LEA 374.65 EUR
HONC66213-1L HONC66213-2.5L
Pyridin, anhydrous ≥99.8% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Teplota varu: 115 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
OSN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %