Tlačiť
N,N-Dimethylformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
Packed in septum-sealed bottle.
66201-2.5L 66201-1L
HONC66201-2.5LEA 396.56 EUR
HONC66201-2.5L HONC66201-1L
N,N-Dimethylformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Mw: 73.09
Teplota varu: 152…153 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %