Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.9% nestabilizovaný for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packed in septum-sealed bottle.
66200-1L
66200-2.5L
HONC66200-1LEA
306.86
EUR
HONC66200-1L
HONC66200-2.5L
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.9% nestabilizovaný for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₈O Teplota varu: 65 °C (1,013 hPa) Teplota tavenia: –108 °C Hustota: 0,89 g/cm3 (20 °C) Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005356 Číslo CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3,II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0025 % |