Tlačiť
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
66163-200L 66163-2.5L
HONC66163-200LEA 6903.26 EUR
HONC66163-200L HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Teplota varu: 118 °C
Hustota: 1.079 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of acetic acid 31.5 - 33.5 %
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090