Tlačiť
n-Hexan GC, Burdick & Jackson™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
65747-7L-RC 65747-2.5L
HONC65747-7L-RCEA 711.8 EUR
HONC65747-7L-RC HONC65747-2.5L
n-Hexan GC, Burdick & Jackson™
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86.18
Teplota varu: 66…69 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: -22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l