Tlačiť
Ethanol absolute (taxed), gradient grade for HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
65718-45L-RC 65718-2.5L
HONC65718-45L-RCEA 15774.57 EUR
HONC65718-45L-RC HONC65718-2.5L
Ethanol absolute (taxed), gradient grade for HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
Teplota varu: 78…79 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.9 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 225 nm Min. 60 %
Transmittance at 240 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb