Tlačiť
Silicone oil, GPR RECTAPUR® Oilbath_up250
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Polyphenyl-methylsiloxane
87065.230EA 83.32 EUR
87065.230 87065.290
Silicone oil, GPR RECTAPUR® Oilbath_up250
Silicone oil
Vzorec: (C₂H₆OSi)n
Hustota: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 321 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-62-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Density (20/4) 0.966 - 0.972
Viscosity (25°C) 330 - 370 cSt