Tlačiť
Izopropylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid isopropyl ester
87068.290EA 26.23 EUR
87068.290 87068.320
Izopropylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 85 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008877
Číslo CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
OSN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873