Tlačiť
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
47327.AE 47327.K2
47327.AEEA 68.99 EUR
47327.AE 47327.K2
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Tetrahydrofuran
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 66 °C
Teplota tavenia: –108,4 °C
Hustota: 0,889
Teplota vzplanutia: –21°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm