Tlačiť
Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87091.230EA 49.34 EUR
87091.230 87091.290 87091.460
Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002332
Číslo CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C