Tlačiť
Desiccator lids, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
244305702 244306604
467-1475EA 157.42 EUR
467-1475 467-1485
Desiccator lids, DURAN®
Víčka Víka k exsikátorům
DURAN®, clear borosilicate glass, 3.3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
  • With special tube (NS 24/29, Type WERTEX)
  • With ring-grooved flange