Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 40% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85738.150EA 41.26 EUR
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutylammonium hydroxide 40% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota tavenia: 29.85
Hustota: 0.968
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
OSN: 3267
ADR: 8 II