Tlačiť
Hydroxid sodný 1 M for HPCE, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
79724-100ML 79724-500ML
79724-100MLEA 123.14 EUR
79724-100ML 79724-500ML
Hydroxid sodný 1 M for HPCE, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Colorless
Appearance (form) Liquid
Titration (Molarity) 0.9 - 1.1 mol/l
UV-Absorption Values 260nm ≤ 0.5, 270nm ≤ 0.2
Test by UV Spectroscopy 280nm ≤ 0.03, 290nm ≤ 0.01, 500nm ≤ 0.01
Luminescence Corresponds to Requirements
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) Neat
Recommended Retest Period 84 Months