Kyselina šťavelová dihydrát 99,5 Manganometry, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethanedioic acid dihydrate
33506H-25KG
33506H-1KG
33506H-500G
33506H-5KG
HONC33506H-25KGEA
3107.55
EUR
HONC33506H-25KG
HONC33506H-1KG
HONC33506H-500G
HONC33506H-5KG
Kyselina šťavelová dihydrát 99,5 Manganometry, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Mw: 126.07 Teplota varu: 149…160 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 98…100 °C Hustota: 1.65 g/cm3 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149102 Číslo CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 OSN: 3261 REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (manganometric) | Min. 99.5 % |
Loss on drying (vacuum) | 28 - 30 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Sulfated ash | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
IR spectrum | complying |