Tlačiť
Hydroxid draselný 0.1 M (0.1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35127-1L 35127-6X1L
35127-1LEA 75.01 EUR
35127-1L 35127-6X1L
Hydroxid draselný 0.1 M (0.1 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective