Tlačiť
Sangerova reagencie ≥99.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
73177-10X1G 73177-1G
73177-10X1GEA 496.7 EUR
73177-10X1G 73177-1G
Sangerova reagencie ≥99.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Sangerova reagencie
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
Mw: 186.1
Teplota varu: 296
Číslo MDL: MFCD00007056
Číslo CAS: 70-34-8
Merck Index: 13,04199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&vid=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&prid=web&clid=SAPDAM